Merck
713023
Sigma-Aldrich
1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウム テトラフルオロホウ酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BF4N2
CAS番号:
分子量:
212.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
713023-BULK:
713023-VAR:
713023-50G:4548173309149
713023-5G:4548173309156