Merck
712817
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-1-アジド-1-デオキシ-α-D-ガラクトピラノシルシアニド
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N4O9
CAS番号:
分子量:
398.32
Beilstein:
7235305
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
光学活性
[α]/D 39.0±2.0°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@](N=[N+]=[N-])(C#N)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H18N4O9/c1-7(20)24-5-11-12(25-8(2)21)13(26-9(3)22)14(27-10(4)23)15(6-16,28-11)18-19-17/h11-14H,5H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
AEIYXWZYBCMANA-GZBLMMOJSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
712817-VAR:
712817-100MG:4548173307541
712817-BULK:
試験成績書(COA)