Merck
709352
Sigma-Aldrich
シクロプロピルイソチオシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NS
CAS番号:
分子量:
99.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.552
密度
1.053 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NC1CC1
InChI
1S/C4H5NS/c6-3-5-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI Key
JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709352-5G:
709352-BULK:
709352-1G:
709352-VAR:
試験成績書(COA)