Merck
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
別名:
(2S)-(-)-1,1-ビス(4-メトキシフェニル)-3-メチル-1,2-ブタンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26N2O2
CAS番号:
分子量:
314.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI Key
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)