Merck
707694
Sigma-Aldrich
3-(ジ-tert-ブチルホスホニウム)プロパンスルホナート
97%
別名:
DTBPPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H25O3PS
CAS番号:
分子量:
268.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
132 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
InChI Key
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
パラジウム触媒クロスカップリング反応に用いられる空気に安定な水溶性のホスフィン配位子です
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707694-VAR:
707694-250MG:
707694-1G:
707694-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)