Merck
706906
Sigma-Aldrich
2,4-ジブロモキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5Br2N
CAS番号:
分子量:
286.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
92-94 °C
SMILES記法
Brc1cc(Br)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI Key
CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
706906-BULK:
706906-1G:
706906-VAR:
試験成績書(COA)