Merck
705225
Sigma-Aldrich
7-メチルキサンチン-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (一部15N 標識、 N9にて)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
2,6-ジヒドロキシ-7-メチルプリン-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (一部15N標識、N9にて)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C2H615N2N2O2
分子量:
172.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
705225-5MG:
705225-2MG-PW:
705225-1MG:
705225-2MG:
705225-5MG-PW:
705225-BULK:
705225-VAR:
試験成績書(COA)