Merck
702609
Sigma-Aldrich
亜鉛-70ZnL-アスパラギン酸
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOOCCH(NH2)CH2COO)270Zn
分子量:
334.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
72 atom % 70Zn
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
分子量
332.85 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
質量シフト
M+8
SMILES記法
N[C@@H](CC(=O)O[72Zn]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Zn/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1/i;;1+7
InChI Key
POEVDIARYKIEGF-NWPUYAGZSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
702609-VAR:
702609-BULK:
試験成績書(COA)