Merck
701467
Sigma-Aldrich
1-(4-モルホリニル)-1-プロパノン
97%
別名:
1-モルホリノ-1-プロパノン, 4-(1-オキソプロピル)モルホリン, 4-プロピオニルモルホリン, N-プロパノイルモルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
bp
70-75 °C/0.5 mmHg
密度
1.068 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
InChI Key
DLEWDCPFCNLJEY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
701467-25G:
701467-VAR:
701467-5G:
701467-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet