Merck
699926
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrO3
CAS番号:
分子量:
217.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
155-160 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
5.0 wt. %以下の水分が含まれていることがあります
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699926-VAR:
699926-BULK:
699926-5G:
699926-25G:
試験成績書(COA)