Merck
698040
Sigma-Aldrich
2-ブロモフェニルボロン酸 MIDA エステル
95%
別名:
2-(2-ブロモフェニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボラカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11BBrNO4
CAS番号:
分子量:
311.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
205-213 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-4-2-3-5-9(8)13/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
OKCCXZGVZLOVRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
698040-BULK:
698040-VAR:
698040-5G:
698040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)