Merck
697532
Sigma-Aldrich
2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)ベンゾフェノン
95%
別名:
[2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェニル]フェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31OP
CAS番号:
分子量:
378.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-146 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
InChI Key
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
697532-BULK:
697532-VAR:
697532-250MG:
試験成績書(COA)