Merck
694991
Sigma-Aldrich
5-ヘキセニルボロン酸
別名:
Hex-5-エニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13BO2
CAS番号:
分子量:
127.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
67-73 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
InChI Key
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有することがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
694991-1G:
694991-BULK:
694991-5G:
694991-VAR:
試験成績書(COA)