Merck
694681
Sigma-Aldrich
7-アザインドール-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
1-H-ピロロ-[2,3-b]ピリジン-3-カルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
216-220 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-4-10-8-7(6)2-1-3-9-8/h1-5H,(H,9,10)
InChI Key
KAIWRKYDYWYFIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-アザインド-ル化学に便利な出発物質です。[1][2][3]
以下の調製の反応物質です。
  • 抗がん免疫調節物質としてのトリプトファンジオキシゲナーゼ・インヒビターであるピリジル-エテニル-インドール
  • BACE-1活性インヒビター
  • 前立腺がんの浸潤および遊走のインヒビター
  • CDK2キナーゼインヒビター
  • 細胞分裂サイクル7キナーゼ阻害剤
  • 強力な抗メラノーマ活性をもつ発がん性B-Rafキナーゼの阻害剤
  • 抗糖尿病剤
  • ブラシニングルコースグルコシルトランスフェラーゼ阻害剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694681-1G:
694681-VAR:
694681-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seung-Jun Oh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5505-5513 (2004-10-07)
Seven fluorine-substituted 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine derivatives were synthesized based on a lead ligand, 3-[[4-(4-iodophenyl)piperazin-1-yl]-methyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine (L-750,667) and evaluated as potential dopamine D(4) receptor imaging agents by positron emission tomography (PET). Binding affinities of these ligands for the dopamine D(2), D(3), and D(4) receptor
Synthesis of 1-p-chlorobenzyl-7-azaindole-3- -piperidylmethanol as a potential antimalarial agent.
A J Verbiscar
Journal of medicinal chemistry, 15(2), 149-152 (1972-02-01)
Journal of the American Chemical Society, 77, 457-457 (1995)
Ming-Zhi Zhang et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 776-783 (2015-01-31)
Streptochlorin, first isolated as a new antibiotic in 1988 from the lipophilic extracts of the mycelium of a Streptomyces sp, is an indole natural products with a variety of biological activities. Based on the methods developed for the synthesis of