Merck
693421
Sigma-Aldrich
3-[(E)-[[(1R,2R)-2-[[(1S)-1-[(ジメチルアミノ)カルボニル]-2,2-ジメチルプロピル]チオウレイド]シクロヘキシル]イミノ]メチル]-5-(tert-ブチル)-4-ヒドロキシフェニル ピバラート
95%
別名:
3-[[[(1R,2R)-2-[[[[(1S)-1-[(ジメチルアミノ)カルボニル]-2,2-ジメチルプロピル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]シクロヘキシル]イミノ]メチル]-5-(1,1-ジメチルエチル)-4-ヒドロキシフェニル 2,2-ジメチルプロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H50N4O4S
CAS番号:
分子量:
574.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D -88°, c = 1 in chloroform
mp
135-138 °C (D)
Mw/Mn
<1.2
SMILES記法
CN(C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1\N=C\c2cc(OC(=O)C(C)(C)C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H50N4O4S/c1-29(2,3)21-17-20(39-27(38)31(7,8)9)16-19(24(21)36)18-32-22-14-12-13-15-23(22)33-28(40)34-25(30(4,5)6)26(37)35(10)11/h16-18,22-23,25,36H,12-15H2,1-11H3,(H2,33,34,40)/b32-18+/t22-,23-,25-/m1/s1
InChI Key
BOFCLIFENISFHX-ZIKUWVHDSA-N
アプリケーション
Strecker反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693421-100MG:
693421-500MG:
693421-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petr Vachal et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(34), 10012-10014 (2002-08-22)
A mechanistic investigation of the asymmetric Strecker reaction catalyzed by a metal-free Schiff base catalyst was conducted. The active site of the catalyst, the relevant stereoisomer of the imine substrate, and the solution structure of the imine-catalyst complex were elucidated