Merck
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-アミノシクロヘキシル]チオウレイド]-N-ベンジル-N,3,3-トリメチルブタンアミド
95%
別名:
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]-N-3,3-トリメチル-N-(フェニルメチル)ブタンアミド, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]-N-ベンジル-N-3,3-トリメチルブタンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34N4OS
CAS番号:
分子量:
390.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
mp
71-85 °C
SMILES記法
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693413-VAR:
693413-BULK:
693413-500MG:
693413-100MG:
試験成績書(COA)