Merck
691615
Sigma-Aldrich
(+)-ビニルボロン酸ピナンジオールエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19BO2
分子量:
206.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.479
密度
1.002 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
InChI Key
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3