Merck
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリエチル-1,3,5-ベンゼントリメタンアミン 三塩酸塩
98%
別名:
1,3,5-トリス(アミノメチル)-2,4,6-トリエチルベンゼン 三塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27N3 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
358.78
Beilstein:
7728846
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
形状
powder
不純物
≤10.0% water
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
InChI Key
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689920-100MG:
689920-BULK:
689920-VAR:
試験成績書(COA)