Merck
689580
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレンビス(アジド)
average Mn 5,000
別名:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-ビス(2-アジドエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
powder
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689580-BULK:
689580-250MG:
689580-VAR:
689580-1G:
試験成績書(COA)