Merck
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12BBrO4
CAS番号:
分子量:
286.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
powder
mp
105-109 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
InChI Key
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684619-10G:
684619-BULK:
684619-1G:
684619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)