Merck
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
≥95.0% (GC)
別名:
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (GC)
光学活性
[α]/D +74±2°, neat
屈折率
n20/D 1.541
SMILES記法
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves