Merck
683280
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6F2N2S
CAS番号:
分子量:
212.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-119 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI Key
HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683280-1G:
683280-BULK:
683280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds