Merck
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
別名:
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4FNO2
CAS番号:
分子量:
153.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
173-177 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683264-1G:
683264-BULK:
683264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)