Merck
682950
Sigma-Aldrich
1,1'-ビス[(11bR)-ジナフト[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-4-イル]フェロセン
別名:
R, R-Reetz F-Diphosphonite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H32FeO4P2
CAS番号:
分子量:
814.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56.[CH]7[CH][CH][C]([CH]7)P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
アプリケーション
Used in a variety of asymmetric reactions, including: hydrogenations and conjugate additions.
文書ライブラリにアクセスする
Reetz, M. T.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 71, 1503-1503 (1999)
Reetz, M. T. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2077-2077 (1998)