Merck
681792
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylbenzenesulfenamide
97%
別名:
2-Methyl-N-(phenylthio)propan-2-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NS
CAS番号:
分子量:
181.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.5457
bp
57-60 °C/0.3 mmHg
密度
0.997 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)NSc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)11-12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,1-3H3
InChI Key
AAQBFMPKCDTAJD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • キラルなヒドロキシ-α-アルケニルシランを用いた抗-SN2'光延反応によるビニルシランの生成
  • 陽極酸化反応
In the presence of NCS, this sulfenamide catalyzes the mild and selective oxidation of primary and secondary alcohols to the respective aldehydes and ketones.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F - closed cup
引火点(℃)
96.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
681792-VAR:
681792-5G:
681792-BULK:
681792-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teruaki Mukaiyama
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(42), 5590-5614 (2004-10-08)
This Review describes the basic concepts that have guided our exploration of new chemical reactions by giving examples of results from my research group. Our strategy of carrying out research is to investigate three to four different topics at a