Merck
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BBrO4
CAS番号:
分子量:
258.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
200-211 °C
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
InChI Key
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
680664-1G:
680664-BULK:
680664-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)