Merck
678686
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-adamantanone
97%
別名:
1-Bromoadamantan-4-one, 5-ブロモトリシクロ[3.3.1.13,7]デカノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13BrO
CAS番号:
分子量:
229.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
149-153 °C
SMILES記法
Br[C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C(=O)[C@H](C3)C2
InChI
1S/C10H13BrO/c11-10-3-6-1-7(4-10)9(12)8(2-6)5-10/h6-8H,1-5H2/t6-,7-,8+,10-
InChI Key
TXEWIOREYPSNRR-XYYXLIQBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
678686-VAR:
678686-1G:
678686-BULK:
試験成績書(COA)