Merck
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
別名:
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O2
CAS番号:
分子量:
226.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-132 °C
SMILES記法
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665452-BULK:
665452-VAR:
665452-500MG:
試験成績書(COA)