Merck
665126
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチル安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
215.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-184 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
抗菌活性を有するアントラニル酸類の合成で使用するビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665126-100G:
665126-5G:
665126-BULK:
665126-25G:
665126-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atli Thorarensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2823-2827 (2007-03-21)
In the past few years, a significant effort has been devoted by Pharmacia toward the discovery of novel antibiotics. We have recently described the identification of an anthranilic acid lead 1 and the optimization resulting in the advanced lead 2.