Merck
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
97%
別名:
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Bromo-2-hydroxyphenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6Br2O2
CAS番号:
分子量:
293.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
66-70 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI Key
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
663670-5G:
663670-VAR:
663670-1G:
663670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)