Merck
662267
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethylsulfate
97%
別名:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O6S2
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
69-74 °C
SMILES記法
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662267-1G:
662267-VAR:
662267-BULK:
662267-5G:
試験成績書(COA)