Merck
656283
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
別名:
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3
分子量:
183.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4630
bp
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup