Merck
656267
Sigma-Aldrich
ポリ(9,9-ジ-(2-エチルヘキシル)-9H-フルオレン-2,7-ビニレン)
別名:
PFV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C31H42)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
転移温度
Tg (DSC) 173 °C (Lit.)(lit.)
蛍光検出
λex 281 nm; λem 454 nm in chloroform
λem 507 nm (Film Photoluminescence)(lit.)
アプリケーション
Poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene) is a fluorescent conjugating polymer which can be combined with nanoparticles to form a nanocomposite for optoelectronics applications. It can also be used in the formation of a cathode material for organic light emitting diodes (OLEDs).[1][2]
特徴および利点
良好なターンオン電圧(2.6 V)および最大の輝度とルミネセンス効率を持つOLED用青緑色ポリマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
656267-VAR:
656267-BULK:
656267-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)-poly (styrenesulfonate) in polyfluorene-based light-emitting diodes: Evidence of charge trapping at the organic interface
Kanaan H, et al.
Organic Electronics, 11(6), 1047-1052 (2010)
Optical Studies of Poly (9, 9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2, 7-vinylene) and its Nanocomposites
Layek S, et al.
Journal of Applied Spectroscopy, 82(5), 868-874 (2015)
Jin, S.-H.; Kang, S.-Y.; Kim, M.-Y.; Chang, Y.U.
Macromolecules, 36, 3841-3841 (2003)
質問
1–2/2 質問  
  1. Is this polymer R, S, or Racemate?
    1 回答
    1. The polymer is racemic, and whether it is R or S would depend on the monomer, and that information in unavailable.
      役に立ちましたか?
  2. Is this polymer R, S or Racemate?
    1 回答
    1. This is a racemic polymer.