Merck
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(F)COCl
CAS番号:
分子量:
172.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI Key
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
187.9 °F
引火点(℃)
86.6 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
654779-1G:
654779-VAR:
654779-5G:
654779-BULK:
試験成績書(COA)