Merck
653500
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11BrN2O2S
CAS番号:
分子量:
327.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
solid
mp
204-208 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
InChI Key
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653500-BULK:
653500-5G:
653500-1G:
653500-VAR:
試験成績書(COA)