Merck
651982
Sigma-Aldrich
4-ブロモフェネチルブロミド
96%
別名:
1-ブロモ-4-(2-ブロモエチル)ベンゼン, 4-ブロモ-1-(2-ブロモエチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
263.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5954 (lit.)
bp
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI Key
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
651982-1G:
651982-VAR:
651982-10G:
651982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)