Merck
646725
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)pyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8FN3
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
119-123 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI Key
QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646725-VAR:
646725-5G:
646725-BULK:
646725-1G:
試験成績書(COA)