Merck
644579
Sigma-Aldrich
3-(2,4-ジフルオロフェニル)プロピオン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8F2O2
CAS番号:
分子量:
186.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI Key
XAPRKUUFZCSOTE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644579-BULK:
644579-VAR:
644579-1G:
644579-5G:
試験成績書(COA)