Merck
644374
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.8%, purification grade
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
グレード:
purification grade
アッセイ:
99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
メタノール, purification grade, 99.8%
グレード
purification grade
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
644374-4L:
644374-BULK:
644374-25L:4548173175812
644374-VAR:
644374-10L:4548173175799
644374-18L:4548173175805
644374-4X4L:4548173175829
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)