Merck
644366
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-インダノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrO
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
InChI Key
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644366-VAR:
644366-5G:
644366-1G:
644366-BULK:
試験成績書(COA)