Merck
640387
Sigma-Aldrich
1-Boc-インドール-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
1-Boc-5-インドールボロン酸ピナコールエステル, 5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)-1-Boc-インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26BNO4
CAS番号:
分子量:
343.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
131-136 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H26BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-12H,1-7H3
InChI Key
WPSDWNFTICAMNI-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
640387-5G:
640387-1G:
640387-VAR:
640387-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.