Merck
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-Chlorophenyl)furan-2-yl]acrylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9CIO3
CAS番号:
分子量:
352.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
195-199 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
InChI Key
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631213-1G:
631213-BULK:
631213-5G:
631213-VAR:
試験成績書(COA)