Merck
616648
Sigma-Aldrich
5-Methyl-d3-uridine-6-d1
98 atom % D
別名:
2'-ヒドロキシチミジン-メチル-d3,6-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D4H10N2O6
分子量:
262.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
183-187 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i1D3,2D
InChI Key
DWRXFEITVBNRMK-VZFAMDNFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616648-BULK:
616648-VAR:
試験成績書(COA)