Merck
614092
Sigma-Aldrich
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H15ClNO2S
分子量:
278.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
InChI Key
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
614092-BULK:
614092-VAR:
試験成績書(COA)