同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606294-BULK:
606294-VAR:
606294-100MG:
試験成績書(COA)