Merck
604992
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2, Glycine-13C2, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Boc-NH13CH213CO2H
分子量:
177.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-MQIHXRCWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
604992-BULK:
604992-VAR:
試験成績書(COA)