Merck
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C13COOCH3
分子量:
143.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
143 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
密度
1.390 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
InChI Key
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。