グレード
electronic grade
蒸気圧
69.3 mmHg ( 60 °C)
アッセイ
≥99.9999% (ultra pure)
形状
liquid
反応適合性
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChI Key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
597775-5G:
597775-25G:
597775-VAR:
597775-BULK:
試験成績書(COA)