Merck
595942
Sigma-Aldrich
5-アセチル-2-ブロモピリジン
97%
別名:
3-アセチル-6-ブロモピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595942-VAR:
595942-BULK:
595942-5G:
595942-1G:
試験成績書(COA)