Merck
594865
Sigma-Aldrich
2-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-N-Boc-phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl-N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26BNO4
CAS番号:
分子量:
319.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-11-9-8-10-12(13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI Key
LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594865-5G:
594865-VAR:
594865-BULK:
594865-1G:
試験成績書(COA)